VWR®, blokgewichten, klasse M1
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
611-8298EA 101 EUR
611-8298 611-8299 611-8300 611-8323 611-8324 611-8325 611-8326 611-8327
VWR®, blokgewichten, klasse M1
Gewichten Kalibratiegewichten
Rechthoekige gewichten van gietijzer (dichtheid 7,2 g/cm³).
  • Onuitwisbaar uniek identificatienummer garandeert traceerbaarheid
Colour: Grey.
Conforms to OILM, COFRAC accredited
Certificaten: Voldoet aan OIML, COFRAC geaccrediteerd.
Verpakking: Blokgewichten worden geleverd met kartonnen verpakking om de gewichten tijdens transport te beschermen.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable