VWR®, kalibratiegewichten, klasse 1
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
611-8759EA 86 EUR
611-8759 611-8760 611-8761 611-8762 611-8763 611-8764 611-8765 611-8766
VWR®, kalibratiegewichten, klasse 1
Gewichten Kalibratiegewichten
Roestvrijstalen massa's ingesteld op klasse 1 voor nauwkeurige controle en afstelling van elektronische weegschalen.
Certificaten: ASTM-gecertificeerd.
Leveringsinformatie: Individuele gewichten worden geleverd zonder certificaat.