Weegpotjes
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
05565334 05565340 05565350 05565380 05565550 05565734 05565740 05565750 05565540 05565534 05565580 05565780
611-1236EA 24.2 EUR
611-1236 611-1237 611-1238 611-1239 611-9308 611-9321 611-9320 611-9319 611-9323 611-9324 611-9325 611-9318
Weegpotjes
Flessen Weegflessen
DURAN®, borosilicaatglas.
  • Met verwisselbare dop
  • Slijping aan de buitenkant verbetert de materiaaloverdracht en verkleint het risico van materiaalverontreiniging van de dop
  • Leverbaar als laag, middelhoog of hoog model