VWR®, Transferpipetten, Hoge Prestaties
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
612-1681EA 28.7 EUR
612-1681 612-1747 612-1682 612-1683 612-1684 612-1685 612-1686 612-1687 612-1688 612-1756 612-1689 612-1690 612-2841 612-2842 612-2843 612-2844 612-2845 612-2846 612-2847 612-2848 612-2849 612-2850 612-2851 621-0058
VWR®, Transferpipetten, Hoge Prestaties
Pipetten Pasteur-/transferpipetten
LDPE, voor eenmalig gebruik. Deze onbreekbare all-in-one pipetten elimineren het gevaar van gebroken glas en blootstelling aan infectieus materiaal. Het oppervlak met lage affiniteit verminderd het verlies van cellen en waardevolle eiwitten door binding. Ze werken goed wanneer er een behoefte is aan snelle en veilige overdracht van vloeistoffen.
  • Niet giftig en inert voor biologische vloeistoffen en de meeste zuren
  • Kan met behulp van warmte worden geseald en worden ingevroren bij zeer lage temperaturen, bijv. in vloeibare stikstof
  • Beschikbaar als steriele
More Product Information