Maatcilinders
Leverancier: VITLAB
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
640941 641941 642941 643941 645941 64491 64291 644941 64591 64391 64091 64191
612-2400EA 3.1 EUR
612-2400 612-2414 612-2416 612-2418 612-2423 612-2419 612-2415 612-2420 612-2422 612-2417 612-3748 612-3749
Maatcilinders
Cilinders Maatcilinders
Uit SAN of PP, lage vorm, doorschijnend, klasse B.
  • Met giettuit, ronde voet en reliëfgraduatie
  • SAN-modellen niet autoclaveerbaar
  • PP-modellen autoclaveerbaar