Micropipetten, ringcaps®
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
9600122 9600222 9602144 9600105 9600210 9600110 9600120 9600125 9600240 9600140 9600144 9600150 9600299 9600199
HIRS9600122EA 18.9 EUR
HIRS9600122 612-2412 613-2413 612-2401 612-2402 612-2403 612-2404 612-2405 612-2406 612-2407 612-2408 612-2409 612-2410 612-2411
Micropipetten, ringcaps®
Pipetten Micro-capillairen
DURAN® borosilicaatglas, met maatstreep, voor eenmalig gebruik.
  • Kleurgecodeerd conform ISO voor duidelijke identificatie
  • Met conformiteitsverklaring
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Certificaten: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC