Verdunningsflessen volgens Winkler, voor de bepaling van het zuurstofgehalte in water
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
6500183 6500187
612-2794EA 34 EUR
612-2794 215-1245
Verdunningsflessen volgens Winkler, voor de bepaling van het zuurstofgehalte in water
Flessen Flessen voor opgeloste zuurstof
Zuurstofflessen volgens Winkler, met wit opschriftlabel.
  • De ingestelde inhoud staat op elke fles
  • Serienummer vermeld op fles en stop
  • Met etiket voor opschriften