Maatcilinders
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2270193 2270160 2270170 2270175 2270180 2270186 2270190
613-4717EA 62.3 EUR
613-4717 612-3360 612-3361 612-3362 612-3363 612-3364 612-3365
Maatcilinders
Cilinders Maatcilinders
DURAN® borosilicaatglas, hoog model, klasse A.
  • Gejusteerd op "In", certificaat van conformiteit (DE-M markering), elke batch voorzien van een datumidentificatie beschikbaar via de website: (www.hirschmannlab.de)
  • Zeshoekige kunststof voet en beschermkraag met tuit
  • Korte schaalverdeling, blauwe schaalverdeling
DIN EN ISO 4788
Certificaten: DIN EN ISO 4788