Buretten, rechte kraan, Schellbach
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
3110160 3110170 3110175 3110260 3110270 3110275
612-3533EA 60.4 EUR
612-3533 612-3534 612-3536 612-3537 612-3538 612-3539
Buretten, rechte kraan, Schellbach
Buretten
DURAN®, klasse B.
  • Gejusteerd op 'Ex'
  • Korte markeringen bij de hoofdmaten, blauwe schaalverdeling
Schaallengte: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Certificaten: DIN ISO EN 385