VWR®, Serologische pipetten, standaardreeks
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
612-3707EA 191 EUR
612-3707 612-3705 612-3704 612-3703 612-3702 612-3701 612-3700 612-3699 612-3698 612-3697 612-3696 612-3695
VWR®, Serologische pipetten, standaardreeks
Pipetten Serologische pipetten
100% polystyreen met hoge helderheid, met schaalverdeling, steriel.
  • Schaalverdeling is gekalibreerd voor een tot op ± 3% nauwkeurige dosering
  • Kleurgecodeerde strepen voor snelle volumeherkenning
  • Niet-pyrogeen
  • Met wattenprop
Verpakking: Individueel verpakt in papier-plastic zakken of in bulk verpakt in zakken.