VWR®, maatcilinders, lage vorm, klasse B, borosilicaatglas
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
612-3846EA 74.2 EUR
612-3846 612-3845 612-3844 612-3843 612-3842 612-3841 612-3847
VWR®, maatcilinders, lage vorm, klasse B, borosilicaatglas
Cilinders Maatcilinders
Borosilicaatglas 3.3, klasse B, lage vorm.
  • Zeshoekige glazen voet, met uitloop
  • Amberkleurige schaalverdeling met hoog contrast en ringmarkeringen bij de grote schaalverdeling
DIN 12680
Certificaten: DIN 12680