Ballonpipetten, BLAUBRAND®, 1 maatstreep, klasse AS, USP
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
30607 30619 30618 30611 30612 30610 30609 30608 30617 30616 30613 30603 30606 30605 30602 30601 30615 30614
612-4789EA 56.3 EUR
612-4789 612-4801 612-4800 612-4793 612-4794 612-4792 612-4791 612-4790 612-4799 612-4798 612-4795 612-4786 612-4788 612-4787 612-4785 612-4760 612-4797 612-4796
Ballonpipetten, BLAUBRAND®, 1 maatstreep, klasse AS, USP
Pipetten Volpipetten
AR-Glas®.
  • Afgifte geijkt (TD, Ex)
  • Ringmarkering en opschriften in blauw email
  • Wachttijd 5 seconden
  • USP-batchcertificaat; op aanvraag ook beschikbaar met individueel USP-certificaat
Certificaten: DIN EN ISO 648; DE-M markering