Maatcilinders, hoge vorm, klasse A, borosilicaatglas, USP, BLAUBRAND®
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
32805 32808 32828 32820 32838 32848 32854 32862 32864 USP32864 USP32862 USP32854 USP32848 USP32838 USP32820 USP32808 USP32805
612-4834EA 28.3 EUR
612-4834 612-4835 612-4837 612-4836 612-4838 612-4839 612-4840 612-4841 612-4842 BRNDUSP32864 BRNDUSP32862 BRNDUSP32854 BRNDUSP32848 BRNDUSP32838 BRNDUSP32820 BRNDUSP32808 612-5747
Maatcilinders, hoge vorm, klasse A, borosilicaatglas, USP, BLAUBRAND®
Cilinders Maatcilinders
Borosilicaatglas 3.3 , hoog model, klasse A, conformiteit gecertificeerd.
  • Gejusteerd op (TC, In)
  • Zeshoekige glazen voet, met tuit
  • Ringmarkeringen bij de hoofdmaten, blauwe contrastrijke emailmarkeringen en -inscripties
DIN EN ISO 4788
Certificaten: DIN EN ISO 4788