Maatkolven, klasse A, witte graduatie, BLAUBRAND®
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
37411 37401 37402 37403 37405 37406 37407 37408 37409 37410 37404 2.37449 37412 37413
612-5094EA 65.8 EUR
612-5094 612-5084 612-5085 612-5086 612-5088 612-5089 612-5090 612-5091 612-5092 612-5093 612-5087 612-5736 612-6789 612-6790
Maatkolven, klasse A, witte graduatie, BLAUBRAND®
Kolven Maatkolven
Borosilicaatglas 3.3, amberkleurig, met PP stop.
  • Gejusteerd op (TC, In)
  • Maatstreep en opschrift in contrasterende witte emailkleur
  • DE-M-markering
*Brede hals.
Certificaten: DIN EN ISO 1042
Bestelinformatie: Geleverd met batchcertificaat. Ook beschikbaar op verzoek met een individueel certificaat, een USP individueel certificaat of een DAkkS kalibratie certificaat.