Gegradueerde pipetten, klasse B, gedeeltelijke afgifte, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
243431604 243432309 243432909 243433408 243430608 243430308 243431107 243430102
612-5254EA 80.7 EUR
612-5254 612-5255 612-5256 612-5257 612-5252 612-5251 612-5253 612-5250
Gegradueerde pipetten, klasse B, gedeeltelijke afgifte, DURAN®
Pipetten Gegradueerde pipetten
Natronkalkglas (AR-Glas®).
  • Voor katoenen pluggen
  • Merken en opschrift in bruin
  • Nummering: nul boven
  • Gedeeltelijke levering (type 1)
  • Kalibratie is gebaseerd op het uitgestorte volume (Ex)
Voldoet aan DIN ISO 835.
Kleurcode voldoet aan DIN 12621.
Certificaten: ISO 835.