VWR® Premium Line, Serologische pipetten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
612-5504EA 107 EUR
612-5504 612-5505 612-5506 612-5507 612-5521 612-5522 612-5523 612-5539 612-5540 612-5541 612-5542 612-5543 612-5544 612-5545 612-5546 612-5547 612-5548 612-5826 612-5827 612-5828 612-5833 612-5830 612-5834 612-5835 612-5831 612-5836 612-5829 612-5837 612-5832
VWR® Premium Line, Serologische pipetten
Pipetten Serologische pipetten
PS, transparant, met schaalverdeling, niet-steriel of steriel. Deze pipetten voor eenmalig gebruik voor vloeistofoverdracht zijn gemaakt van GPPS (polystyreen voor algemene toepassing), in overeenstemming met USP Klasse VI.
  • DNase-, RNase- en pyrogeenvrij, niet-cytotoxisch, niet-hemolytisch
  • Voldoen aan de vereisten van BST/TSE; latexvrij
  • De maatverdelingen zijn gekalibreerd voor een nauwkeurige dosering met een afwijking van ±2%
  • De pipetten zijn kleurgecodeerd volgens hun volume
  • Steriele pipetten: Gesteriliseerd met gammastraling SAL10-6 (ISO11137)
  • Elke