VWR®, serologische pipetten, in drie zakken
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
612-5890EA 135 EUR
612-5890 612-5891 612-5892 612-5893 612-5894 612-5895 612-5896
VWR®, serologische pipetten, in drie zakken
Pipetten Serologische pipetten
Pipetten worden individueel verpakt in plastic/plastic en vervolgens in dubbele zakken gedaan.
  • Polyolefine filter
  • Latex-, DNase- en RNase-vrij, niet-pyrogeen, niet-cytotoxisch
  • Steriliteitsgarantieniveau (SAL) van 10⁻⁶
  • Dispenserdoos: Gemakkelijk te openen
Kleurcodering voor duidelijke herkenbaarheid
Certificaten: Gefabriceerd in een cleanroomomgeving van klasse 100.000. Voldoet aan de BSE/TSE-vereiste. GPPS conform USP-klasse VI.