VWR® automatische buretten volgens Dr. Schilling
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
612-6697EA 72 EUR
612-6697 612-6699 612-6700
VWR® automatische buretten volgens Dr. Schilling
Buretten
Borosilicaatglas 3.3, klasse B.
  • Schellbach-streep voor nauwkeurige meniscusmeting
  • Hoogcontrast blauwe emaille schaalverdeling
  • Compleet met plastic fles van 1000 ml, plastic klem, plastic standaard en PTFE-buis
  • Automatische nulstelling, knijpfles maakt snel vullen mogelijk
Wordt voornamelijk gebruikt in chemische laboratoria om kleine hoeveelheden vloeistof in titratie te meten. De ingebouwde overloop voert overtollige vloeistof automatisch terug naar de reservoirfles.
Certificaten: DIN EN ISO 385, foutgrenzen volgens klasse B.