VWR®, Maatkolven met enkel certificaat
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
612-6701EA 37.4 EUR
612-6701 612-6702 612-6703 612-6704 612-6705 612-6706 612-6707 612-6708 612-6709 612-6710 612-6711
VWR®, Maatkolven met enkel certificaat
Kolven Maatkolven
Borosilicaatglas 3.3, met PP-stop. Enkelvoudig gecertificeerde maatkolven van klasse A met gedrukt serienummer en individueel werkcertificaat.
  • Hoge chemische en thermische bestendigheid
  • Geleverd met witte PP-stop
  • Opschriften en ringmerk in hoog contrasterend blauw email
  • Gekalibreerd om te bevatten (TC, In)
  • Opgedrukt serienummer en enkel certificaat inbegrepen
Gemaakt van echte glazen buizen om exacte metingen te garanderen.
Certificaten: DIN EN ISO 1042 Conformiteit gecertificeerd (DE-M. markering)