Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
23819 23820 23821
612-7170EA 141 EUR
612-7170 612-7171 612-7172
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Buretten
Borosilicaatglas fles 3.3, klasse AS, DE-M markering.
  • Gekalibreerd om te leveren (TD, Ex)
  • Schellbach-streep
  • Afneembare afsluitkraan
Certificaten: DIN EN ISO 385
Bestelinformatie: Buretklemmen, steunen en rubberbalgen dienen apart te worden besteld.
Leveringsinformatie: Geleverd als buretbuis, afsluitkraan met precisiepunt, vulbuis (PVC) en 1000 ml PE-fles