Reagensreservoirs
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
95128093 95128095 95128085 95128080
613-0828EA 146 EUR
613-0828 613-0829 613-0827 613-0826
Reagensreservoirs
Reagensreservoirs
Wit PS. Deze reservoirs voor eenmalig gebruik hebben een schaalverdeling op de binnenwand, waardoor de overblijvende vloeistof snel gemeten kan worden.
  • De trog in een trog maximaliseert de hoeveelheid vloeistof toegankelijk voor pipettips wanneer er met kleine hoeveelheden reagens gewerkt wordt
  • De vier hoeken hebben elk een schenktuit waardoor er minder verspild wordt wanneer reagentia uit het reservoir worden gegoten
  • Door de schaalverdelingen op de binnenwand kan de overblijvende vloeistof snel gemeten worden
  • De extra brede basis maakt het reservoir
More Product Information