Hypodermische naalden, Microlance™ 3
Leverancier: BD Medical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
300400 300635 300800 301155 301156 304000 304432 300637 300600 304434 301000UK 304000UK 303273 303262 310205
613-4952EA 9.6 EUR
613-4952 613-3832 613-3924 613-3934 613-3935 613-3942 613-4970 613-3897 613-0902 615-0034 613-1688 BDAM304000UK BDAM303273 BDAM303262 BDAM310205
Hypodermische naalden, Microlance™ 3
Injectienaalden
Steriele naaf en naaldbescherming voor eenmalig gebruik in PP, gepunte canule in roestvrij staal. Voor intradermaal, subcutaan, intramusculair en intraveneus gebruik. Kan worden aangesloten op een luer-adapter of BD luer-lock connector. Adapter en kleurcodering voldoen aan ISO-normen.
  • Afgeschuind ontwerp gebaseerd op de nieuwste technologie met penetratie-index van superieure kwaliteit
  • Dunne wanden maken het gebruik van dunnere naalden en grotere lumina mogelijk, waardoor grotere debietwaarden tijdens de injectie en het opvangen mogelijk zijn
More Product Information