VWR® Pipettips, Standaard
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
613-1050EA 12.2 EUR
613-1050 613-1051 613-1053 613-1054 613-1055 613-1056 613-1057 613-3019
VWR® Pipettips, Standaard
Pipettips
Deze universele tips zijn compatibel met de meeste micropipetten.
  • Niet-steriel, autoclaveerbaar
  • Gladde binnenoppervlakafwerking voor minimale retentie van afgegeven vloeistof
Colour: Transparent (0,5 - 10 µl), yellow (2 - 200 µl and 5 - 200 µl), blue (200 - 1000 µl)
Bestelinformatie: Los geleverd of in rekken met 96 tips.