Eppendorf® Xplorer® Plus Elektronische Enkelkanaalspipetten
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
4861000.708 4861000.716 4861000.724 4861000.732 4861000.740 4861000.759 4861000.720 4861000.736 4861000.710
613-2229EA 857 EUR
613-2229 613-2230 613-2231 613-2232 613-2233 613-2234 613-6984 613-6985 613-6983
Eppendorf® Xplorer® Plus Elektronische Enkelkanaalspipetten
Pipetten Micropipetten
Eenvoudig te gebruiken, precieze micropipet met een lager gewicht, speciaal ontworpen voor hoge professionele eisen om optimale ondersteuning te voorzien tijdens het dagelijkse werk, met een intuïtieve bediening en ontwerp gebaseerd op het bewezen succes van Eppendorf PhysioCare® Concept.
  • Intuïtieve bediening met de multifunctionele draaiknop, meertalig menu, helpfunctie, lichte en eenvoudige tipbevestiging en -ejectie
  • Hoge reproduceerbaarheid van meetresultaten
  • Programmering van meerdere modi die op elkaar volgen
  • Wachtwoordbeveiliging
  • Eenvoudig onderhoud,
More Product Information