Pipetpunten Finntip™ Stepper
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
9404170 9404173 9404180 9404183 9404190 9404193 9404200 9404203 9404210 9404213 9404220 9404223 9404230 9404233
613-2634EA 132 EUR
613-2634 613-2635 613-2636 613-2637 613-2638 613-2639 613-2640 613-2641 613-2642 613-2643 613-2644 613-2645 613-2646 613-2647
Pipetpunten Finntip™ Stepper
Pipettips
Complete reeks tips voor injectiespuiten volgens het verdringingsprincipe, speciaal ontworpen voor de Finnpipette™ Stepper.
  • Ergonomisch ontwerp
  • Zeven maten injectiespuiten voor het verdelen van volumes van 10 µl tot 50 ml
  • Afgestemd op toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van agressieve en viskeuze vloeistoffen