Dispensers, ceramus®-classic
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
9310000 9311100 9320000 9321100 9330000 9331100 9340000 9341100 9350000 9351100 9360000 9361100 9310001 9320001 9330001 9340001 9350001 9360001
613-3219EA 362 EUR
613-3219 613-3221 613-3225 613-3226 613-3229 613-3230 613-3233 613-3235 613-3239 613-3240 613-3250 613-3252 HIRS9310001 HIRS9320001 HIRS9330001 HIRS9340001 HIRS9350001 HIRS9360001
Dispensers, ceramus®-classic
Flesdispensers
Vast of variabel volume, autoclaveerbaar.
  • Micrometer-instelknop voor fijnafstelling
  • Keramische zuiger
  • Conformiteit gecertifieerd
Bestelinformatie: ceramus® classic dispensers hebben een uniek serienummer en worden geleverd met schroefdraad A32, 3 adapters (A28, A45, S40), 1 aanzuigslang met schroefaansluiting, 1 afvoerslang, en een kwaliteitscertificaat.