Dispensers, ceramus®
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
9312000 9312100 9322000 9322100 9332000 9332100 9342000 9342100 9352000 9352100 9362000 9362100
613-3223EA 416 EUR
613-3223 613-3224 613-3227 613-3228 613-3231 613-3232 613-3236 613-3237 613-3243 613-3244 613-3253 613-3254
Dispensers, ceramus®
Flesdispensers
Vast of variabel volume, autoclaveerbaar.
  • Micrometer-instelknop voor fijnafstelling
  • Keramische zuiger gemaakt van zuiver aluminiumoxide en cilinder van DURAN®-glas garanderen chemische en thermische bestendigheid
  • Handig recirculatiesysteem voor snel spoelen zonder verlies van reagentia
Bestelinformatie: Geleverd met schroefdraad A45, 3 adapters (A32, A38, S40), 1 aanzuigslang met schroefaansluiting, serienummer en kwaliteitscertificaat.