Mechanische eenkanaalspipetten, variabel volume, mLINE®
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
725080 725070 725060 725050 725020 725030 725010 725090
613-4093EA 391 EUR
613-4093 613-4092 613-4091 613-4090 613-4089 613-5078 613-5125 613-5147
Mechanische eenkanaalspipetten, variabel volume, mLINE®
Pipetten Micropipetten
De pipetten mLINE® combineren gebreveteerde functies met hoge nauwkeurigheid. Ze bevatten een geïntegreerde vervangbare filter in de tipconus, om beschadiging en contaminatie van de pipet te vermijden.
  • Duidelijk leesbare aflezing met grote cijfers en kleine regelstappen
  • Uitgerust met speciale veerpunten (Optiload) voor een optimale en constante fit van de tip en minimale kracht vereist bij afwerpen
  • Gebreveteerde zuiger met lage pipetteerkracht
  • Kleurcodering volgens bereik om volumeherkenning te vergemakkelijken
  • Thermische isolatie van inwendige onderdelen