Eenkanaalspipetten, mechanisch, vast/variabel volume, Finnpipette™ F1
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
4641010N 4641020N 4641030N 4641040N 4641050N 4641060N 4641070N 4641080N 4641090N 4641100N 4641110N 4641120N 4641130N 4641140N 4651020N 4651030N 4651040N 4651050N 4651060N 4651070N 4651080N 4651090N 4651100N 4651110N 4651120N 4651130N 4651140N
613-5541EA 238 EUR
613-5541 613-5542 613-5543 613-5544 613-5545 613-5546 613-5547 613-5548 613-5549 613-5550 613-5551 613-5552 613-5553 613-5554 613-5555 613-5556 613-5557 613-5558 613-5559 613-5560 613-5561 613-5562 613-5563 613-5564 613-5566 613-5565 613-5567
Eenkanaalspipetten, mechanisch, vast/variabel volume, Finnpipette™ F1
Pipetten Micropipetten
Finnpipette™ F1-pipetten leveren prestaties met uitstekende nauwkeurigheid. Het lichte ontwerp maximaliseert het gebruikscomfort en vermindert de belasting.
  • Het mechanisme voor volume-instelling is stiller en lichter en vereist meer dan 50% minder krachten vergeleken met oudere modellen
  • De betere grip op de volume-instellingsknop garandeert moeiteloze en nauwkeurige aanpassing
  • De veilige volume-instelling voorkomt ongewenste volumeveranderingen tijdens gebruik
  • De vingersteun kan 120° gedraaid worden voor comfortabel rechts- en linkshandig gebruik, dit
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage
Milieu certificering ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)