VWR®, Pipetoplaadstandaard, Draaibaar
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
613-5747EA 550 EUR
613-5747
VWR®, Pipetoplaadstandaard, Draaibaar
Pipethouders
Deze powercarrousel is een comfortabele oplaadoplossing voor maximaal vijf elektronische pipetten.
  • Beschermt waardevolle instrumenten tegen schokken en verontreinigingen
  • De pipetten hangen verticaal zodat vloeistoffen niet in de behuizing binnendringen
  • Het draaiende bovenstuk geeft de gebruikers eenvoudig toegang tot zijn pipet naar keuze
  • Door het slanke ontwerp blijft de werkbank netjes, opgeruimd en georganiseerd
  • De kabel is niet oprolbaar, dit voorkomt kabelspaghetti
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable