Ubbelohde viscometers with constant
Leverancier: SI Analytics
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
285400172 285400201 285400189 285400226 285400234 285400242 285400259 285400267 285400218 285400275
616-3335EA 483 EUR
616-3335 616-3338 616-3336 616-3340 616-3341 616-3342 616-3343 616-3344 616-3339 616-3345
Ubbelohde viscometers with constant
Viscosimeters Capillaire viscometers
Geijkt, met constante voor automatische meting, viscositeitsmeters met hangend kogelniveau voor de bepaling van de absolute en relatieve viscositeit van vloeistoffen met newtoniaans stromingsgedrag.
Aanbevolen minimale doorstroomtijd: 200 s.
Certificaten: DIN 51562-1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL).