VWR®, Safety-Blue™, Thermo-Hydrometers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
620-0924EA 107 EUR
620-0924 620-0925 620-0926 620-0928 620-0929
VWR®, Safety-Blue™, Thermo-Hydrometers
Hydrometers
Deze veiligheidssuikerweegschaal gecombineerd met thermo-hydrometers kan het soortelijk gewicht, Brix en alcohol per volume bepalen.
  • Loodvrije ballast en glas met kwikvrije blauwe spiritus organische vloeibare vulling
  • Individueel geserialiseerd, veilig en gemakkelijk op te ruimen in geval van breuk
  • Temperatuurstandaardisatie van 20 °C met thermometer
Ontworpen om sucrose te meten in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en andere industrieën.
Certificaten: ASTM
Leveringsinformatie: Bevat een meertalige verklaring van nauwkeurigheid dieMore Product Information