Digitale thermo-/hygrometers, testo 635
Leverancier: Testo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
0560.6351 0563.6352
620-1201EA 357 EUR
620-1201 620-0218
Digitale thermo-/hygrometers, testo 635
Hygrometers Digitale thermo-hygrometers
Met deze thermo-/hygrometers kunt u de temperatuur en de luchtvochtigheid meten. Er kunnen maximaal drie sondes tegelijkertijd worden weergegeven. Gegevens kunnen via een infraroodverbinding worden verzonden naar de printer.
  • Luchtvochtigheid, materiaalevenwichtsvochtigheid en drukdauwpunt
  • Printer voor het documenteren van de meetgegevens op locatie
  • Radiografische sondes voor temperatuur en luchtvochtigheid
  • Beschermingsklasse IP 54
  • Bij het analyseren van vocht op wanden en plafonds wordt direct het dauwpuntverschil tussen omgevingslucht en wandoppervlak
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable
Vochtigheidsbereik 0...100% RH
Vochtigheidsresolutie 0,1% RH
Batterijen Alkali manganese, mignon, type AA
Behuizing ABS / TPE / Metal