Uiterst nauwkeurige digitale thermometers, TFX 430
Leverancier: EBRO
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1340-5437 1340-5439 1340-5430 1340-5438 1340-5432
620-0221EA 709 EUR
620-0221 620-0223 620-1385 620-1329 620-2348
Uiterst nauwkeurige digitale thermometers, TFX 430
Thermometers Digitale thermometers
De precisiethermometer wordt gevoed door een vervangbare lithiumbatterij en is een handig, waterdicht instrument voor temperatuurmeting, geschikt voor een groot aantal meet- en controletoepassingen in laboratoria en de industrie. Een microprocessor stuurt de elektronica aan, wat een maximale meetprecisie garandeert en lineariteit over het volledige meetbereik. Er kan een reeks sensoren aan de thermometer worden bevestigd. U kunt de meest geschikte kiezen voor uw technische meettoepassing.
  • Robust and impact resistant
  • 'HOLD' function
  • Automatic switch off