Digitale thermohygrometers, TFH 610
Leverancier: EBRO
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1340-5610
620-1393EA 320 EUR
620-1393
Digitale thermohygrometers, TFH 610
Hygrometers Digitale thermo-hygrometers
Deze robuuste en schokbestendige thermohygrometers garanderen zeer nauwkeurige metingen voor het bewaken van opslagcontroles.
  • Omschakeling °C/°F
  • Capacitieve vochtigheidssensor
  • Twee meetkanalen
  • Automatische uitschakeling
Thermistor sensor.
Leveringsinformatie: Geleverd met een sensor, een fabriekskalibratiecertificaat voor 6 punten, een 3 V lithiumbatterij met een levensduur van 5 jaar en een batterij-indicator.