Loggers voor temperatuur en vochtigheid, EBI20
Leverancier: EBRO
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1601-0010 1601-0011 1601-0042 1601-0043 1601-0046 1601-0047
620-1555EA 175 EUR
620-1555 620-1926 620-1748 620-1749 620-1751 620-1752
Loggers voor temperatuur en vochtigheid, EBI20
Dataloggers
Deze dataloggers voor temperatuur en luchtvochtigheid kunnen automatisch gegevens registreren. Op het LCD-scherm worden de gemeten waarden, het batterijniveau en de maateenheid weergegeven. Deze waterdichte dataloggers met NTC-sonde bieden betrouwbare gegevensregistratie voor transport en opslag.
  • Measurement frequency between 1 minute and 24 hours
  • One button for 'Start' and minimum/maximum values
  • Visual LED alarm
  • Memory mode: Endless measurement, start immediately until end of memory, start/stop measurement, start with key press
  • IP 67 protection
More Product Information