USB-dataloggers voor meervoudig gebruik, EBI310, EBI310 TE, EBI 310 DI, EBI310 TH
Leverancier: EBRO
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1340-6331 1340-6336 1340-6337 1340-6339
620-1814EA 266 EUR
620-1814 620-2391 620-2392 620-2760
USB-dataloggers voor meervoudig gebruik, EBI310, EBI310 TE, EBI 310 DI, EBI310 TH
Dataloggers
Deze eenvoudig te gebruiken dataloggers met USB-aansluiting bewaken de temperatuur en/of vochtigheidsgraad tijdens transport en opslag van farmaceutische, medische en andere bederfelijke goederen, transport van medicijnen, vaccins en bloedproducten... De dataloggers hebben geen interface nodig voor programmeren en aflezen. Er kan automatisch een PDF-rapport worden gegenereerd zonder software.
  • USB-stekker, geen software vereist
  • Automatische PDF-rapporten
  • Indicatie van alarmstatus via rood en geel knipperende led
  • Meetmodi: eindeloze meting, starten/stoppen,
More Product Information