VWR® Traceable®, Digitale zakthermometer
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
620-1902EA 64.5 EUR
620-1902
VWR® Traceable®, Digitale zakthermometer
Thermometers Digitale thermometers
Deze digitale thermometer is geschikt voor temperatuurcontrole in labo-apparatuur, in fabrieken en in het veld.
  • Schokbestendig
  • Snelle reactietijd
  • Eenknopsbediening voor routinetoepassingen
Type-K sonde met opgerolde sensorkabel van 120 cm.
Leveringsinformatie: Geleverd met Traceable-kalibratiecertificaat, sonde met kabel, leren koffer en batterij.