VWR®, Thermo-Hygrometer met Barometer
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
620-1952EA 263 EUR
620-1952
VWR®, Thermo-Hygrometer met Barometer
Hygrometers Digitale thermo-hygrometers
Deze nauwkeurige thermo-hygrometer met barometer beschikt over extra afgeleide eenheden: Dauwpunttemperatuur, natteboltemperatuur, vochtgehalte en absolute luchtvochtigheid. Het is geschikt voor airconditioningtoepassingen, omgevingsluchtmonitoring, meteorologie, leefklimaat en luchtdrukmeting in EDP-ruimtes, opslagruimtes, kassen en productieruimtes.
  • Maximum-/minimumwaardegeheugen voor alle metingen
  • Hoge nauwkeurigheid door middel van digitale kalibratie
  • Offset- en hellingscorrectie voor eenvoudige aanpassing
  • Configureerbaar display: Wisselende waarden
  • '