Dataloggers voor CO₂, vochtigheid en temperatuur
Leverancier: ROTRONIC INSTRUMENTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
CL11 CP11
620-2320EA 422 EUR
620-2320 620-2321
Dataloggers voor CO₂, vochtigheid en temperatuur
Dataloggers
Deze meters voor meerdere parameters meten en registreren gelijktijdig CO₂, vochtigheid en temperatuur. Gebruik de SW2.1-software voor programmeren, gegevens downloaden en geregistreerde bestanden opslaan.
  • Maximale, minimale en gemiddelde waardeweergave
  • Display met achtergrondverlichting
  • Mini-USB-poort voor aansluiting op een pc
  • HYGROMER® IN-1-vochtigheidssensor
  • Dauwpunt en natteboltemperatuur berekenen (alleen CP11)
Adjustable audible and visual CO₂ alarm 40000 data point memory for CO₂, humidity and temperature values.
Leveringsinformatie: de CL11More Product Information