VWR® Traceable®, digitale barometer
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
620-2330EA 289 EUR
620-2330
VWR® Traceable®, digitale barometer
Barometers
Deze digitale barometer bewaakt de luchtdruk, luchttemperatuur, relatieve vochtigheid, de luchtdruktrend en de tijd.
  • Vierregelig LCD-scherm met continue en gelijktijdige weergave van parameters
  • Maximale/minimale metingen voor druk, temperatuur en vochtigheid
  • Gegevens worden de afgelopen 24 uur elk uur opgeslagen en kunnen met één druk op de knop worden opgeroepen
  • Barometrische druktrend wordt weergegeven in staafdiagramformaat - huidige en eerdere 1-, 3-, 6-, 12- en 24-uursmetingen
  • Het apparaat kan op een computer worden aangesloten om permanent
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable