VWR® Traceable® Ultra, Thermometers met driedelig display
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
620-2334EA 98.1 EUR
620-2334 620-2335 620-2336 620-2337 620-2338 620-2339 620-2340
VWR® Traceable® Ultra, Thermometers met driedelig display
Thermometers Digitale thermometers
De digitale thermometers zijn ontworpen om nauwkeurig de temperatuur te bewaken van koelkasten, diepvriezers, couveuses, waterbaden of tijdens transport, in een of twee verschillende ruimtes met ingesloten temperatuurgebufferde sensoren of bullet-sensoren.
  • Smart alarm: optisch en akoestisch alarm, zelfs als het apparaat terugkeert naar niet-alarmomstandigheden
  • Drievoudig display voor gelijktijdige weergave van maximum/minimum en actuele temperaturen
  • Indicator voor minimum/maximum
Sondes: 1 of 2 kogelsensoren/1 of 2 flessensondes met niet-giftigeMore Product Information