VWR® Traceable®, Dgitale Binnen-/Buitenthermometer met Gigantisch Dubbel Display en Kalibratie
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
620-2713EA 75.6 EUR
620-2713
VWR® Traceable®, Dgitale Binnen-/Buitenthermometer met Gigantisch Dubbel Display en Kalibratie
Thermometers Digitale thermometers
Deze thermometer is voorzien van een groot digitaal display dat gemakkelijk van afstand afleesbaar is.
  • Dankzij het dubbele display kunnen de omgevings- en sondetemperaturen tegelijkertijd worden afgelezen
  • °F/°C schakelbaar
  • HI/LO-alarmen en MIN/MAX-geheugenwaarden kunnen met één druk op de toets worden weergegeven en gereset
  • Kabel en sensor presteren nauwkeurig onder water
  • Always-on-instrument leest voortdurend de temperatuur
Certificaten: NIST-traceerbare kalibratie helpt ook te voldoen aan kwaliteitsnormen en naleving van de regelgeving voor ISO-,More Product Information