VWR®, Temperatuurindicatiestrips
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
620-9102EA 34.2 EUR
620-9102 620-9103 620-9104 620-9105 620-9106
VWR®, Temperatuurindicatiestrips
Temperatuurindicatiestrips
Deze temperatuurindicatiestrips zijn ontworpen voor snelle metingen waarbij conventionele thermometers onpraktisch zijn. Ze zijn geschikt voor gebruik met apparatuur zoals verwarmingskamers en producten die gevoelig zijn bij hoge temperaturen.
  • Snelle reactie binnen 1 seconde
  • Zelfklevend en onomkeerbaar - zes punten
  • Opslag bij maximaal 25 °C gedurende maximaal 2 jaar