Ethylacetaat Ph. Eur., USP, NF

Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

6282.5000EA 0 EUR
6282.5000
Ethylacetaat Ph. Eur., USP, NF
Ethylacetaat
Formule: CH₃COOC₂H₅
Kookpunt: 77,1 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –83 °C
Dichtheid: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009171
CAS nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
Bereik: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR