VWR® VisiScope® T384 FL, fluorescentiemicroscoop
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
630-1937EA 4120 EUR
630-1937
VWR® VisiScope® T384 FL, fluorescentiemicroscoop
Microscopen
Staande microscoop voor helderveld- en fluorescentiewaarnemingen met IOS N-plan doelstellingen. Ideaal voor routinematige laboratoriumtoepassingen.
  • Doorvallend licht (LED) met handmatige helderheidsregeling
  • Dubbellaags mechanisch schuifplatform met riemaandrijving in X-richting
  • Doelstellingen met anti-schimmelbehandeling
  • Gegoten frame met hoge stabiliteit en ergonomie
Leveringsinformatie: Wordt gebruiksklaar geleverd met oculairs, objectieven, stofkap, multi-plug voeding en blauw- en groenfilter.