Inklapbare loepen
Leverancier: ESCHENBACH OPTIK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
118410 118420 11768 117612 1187
630-8221EA 130 EUR
630-8221 630-8222 630-8232 630-8234 630-2599
Inklapbare loepen
Vergrootglazen en loepen
Uitklapbaar, zwartmetalen vergrootglas met loep, lenshouder vervaardigd van zwart gelakt metaal.
  • Protective case can serve as a handle
  • Provide distortion-free images
  • Chrome plated metal