VWR® VisiCam® B5, digitale USB-camera
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
630-2957EA 423 EUR
630-2957
VWR® VisiCam® B5, digitale USB-camera
Camera's
VisiCam B5 is een microscoopcamera met C-vatting en oculair.
  • C-mount-aansluiting voor gebruik op trinoculaire poorten
  • Intuïtief, flexibel en gemakkelijk te gebruiken
Aanbevolen voor educatieve en routinematige toepassingen.
Leveringsinformatie: Geleverd met software, kalibratieschuif, USB-kabel (1,8 m) en oculairadapters voor binoculaire en monoculaire microscopen (diameter 30 en 30,5 mm).