Inversiemicroscopen, AE2000
Leverancier: MOTIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1101001402061 1100103800043 1100103800054 1101001703251 1101001703261 1101001703271 1101001703291 1101001703091 1101001703281 1101001703102 1101001703112 P2HD P1LED P2LED P1S P2S 1100103800088 1100103800139
630-1456EA 118 EUR
630-1456 630-1316 630-1317 630-1367 630-1368 630-1369 630-1371 630-1364 630-1370 630-1366 630-1501 630-2970 MOTIP1LED MOTIP2LED MOTIP1S MOTIP2S 630-3459 630-3460
Inversiemicroscopen, AE2000
Microscopen
De AE2000 inversiemicroscopen zijn ontworpen voor celcultuurtoepassingen.
  • Automatische uitschakelfunctie na 15 minuten zonder gebruik
  • Objectieven conform RoHs, loodvrij
  • Robuust ontwerp dat weinig plaats inneemt
Geschikt voor microbiologie en klinische laboratoria, in het bijzonder voor routine-inspecties.
Bestelinformatie: Special sets including microscope, application-specific accessories and three objectives (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) are available as well.
Leveringsinformatie: Additionnal phase contrast objectives are also available. LEDMore Product Information