USB-camera, Moticam® S12
Leverancier: MOTIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1100600101211
630-3104EA 940 EUR
630-3104
USB-camera, Moticam® S12
Camera's
Hoogwaardige Moticam® S12 sCMOS USB-microscopiecamera voor ultiem beeldresultaat.
  • Snelle framesnelheden
  • sCMOS-sensoren met achtergrondverlichte sensortechnologie
  • USB 3.1-interface
  • Motic Images Plus 3.0-software
Maximale details – Als het om resolutie voor weergave of afdrukken gaat, is Moticam S12 uw keuze. Een framesnelheid van 25 fps* beheert het grootste datavolume van alle Moticam S-modellen. Als u zich op het kleinste detail concentreert, is Moticam S12 uw oplossing.
Bestelinformatie: Moet apart worden aangeschaft – C-mount-adapter nietMore Product Information